Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (6)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Distributeurs de savon
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Trier par:
Référence Produit: (129-0486)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce distributeur de savon sans contact réduit significativement le risque de contamination croisée en salles propres.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  SCA
Description:   Ces distributeurs de savon offrent un design moderne et élégant dans vos sanitaires.
Marques :  SCA
Description:   Ces distributeurs pour savon liquide sont adaptés à tous les types de sanitaires, même dans les environnements exigeants.
Référence Produit: (115-0648)
Marques :  Deb-STOKO
Description:   Ce boîtier en plastique robuste rend ce distributeur facile à utiliser et à recharger pour les douches.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Deb-STOKO
Description:   Ce distributeur en acier est disponible avec ou sans levier.
Référence Produit: (ZVGA60814-02)
Marques :  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description:   The long life soap dispenser can be filled with all off-the-shelf liquid soaps.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (ZVGA60810-11)
Marques :  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description:   This durable zetMatic® dispenser is made from robust plastic. It can be perfectly integrated into every washroom.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (115-1513)
Marques :  Deb-STOKO
Description:   Distributeur de savon, Aluminium, gris/blanc, 1 l, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Suivant