Imprimer
Phénol liquéfié ≥75%
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A1624.0500EA 133 EUR
A1624.0500
Phénol liquéfié ≥75%
Phénol liquéfié
Formule: C₆H₅OH
Poids moléculaire: 94,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II