Imprimer
Votre recherche pour: Récipients rectangulaires
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: BÜRKLE
Description: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Référence Produit: (ENTEE92-01D-0215)
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These seamless, rotational-molded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Fournisseur: SEMADENI
Description: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom