Imprimer
Votre recherche pour: Adaptateurs
121  résultat(s)
SearchResultCount:"121"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, à parois épaisses.
Référence Produit: (MFLX06432-00)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: C-mount camera adapter for Leica microscopes
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces adaptateurs permettent de connecter des caméras avec différentes tailles de puces à des microscopes avec filetage monture C.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Adaptateur monture C compatible avec microscopes Leica, 0,5×
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec rodages mâle et femelle.
Référence Produit: (630-1747)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Adaptateur de phototube pour caméra numérique
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lentille de projection à monture C, 0,5×
Fournisseur: VWR Collection
Description: Eyepiece adapter, 0,45x, Ø: 23/30 mm
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Adaptateur, Connecteurs de cône/tube, Verre borosilicaté DURAN®, Rodage mâle: 29/32 RN, Raccord: Angulaire
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté transparent DURAN®.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre DURAN® transparent.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass.
Fournisseur: Bohlender
Description: This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on vessels and...
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Joint rodé conique, Verre borosilicaté DURAN®, prises, Rodage mâle: - RN, Rodage femelle: 24/29 RN, Ø ext. tube: 28 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 121
no targeter for Bottom