Imprimer
Votre recherche pour: Raccords à rodage conique
63  résultat(s)
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Adapters from small cone at the top to large socket at the bottom.
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: Adapters from large cone at the top to small socket at the bottom.
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, à parois épaisses.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec rodages mâle et femelle.
Référence Produit: (MFLX06432-00)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre borosilicaté transparent DURAN®.
Fournisseur: Bohlender
Description: Bouchon à vis en PPS (polyphénylsiloxane), noir avec joint en PTFE.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE, white. For connecting different ground joint sizes.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Joint rodé conique, Verre borosilicaté DURAN®, Rodage mâle: - RN, Rodage femelle: 12/32 RN, Ø ext. tube: 15 mm
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, borosilicate glass.
Fournisseur: Bohlender
Description: Pour le montage de composants avec cône rodé NS 29/32 sur bouteilles et récipients avec filetage GL 45.
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE, white.
Fournisseur: Bohlender
Description: PP ( polypropylene) screw cap, blue with joint insert made from PTFE.
Fournisseur: Bohlender
Description: Blue screw cap made of PP with GLS 80 thread, body made of PTFE.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom