Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Aérosols
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/72/18374072.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (BOHLH958-04)
Marques :  Bohlender
Description:   Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (LCFRA520)
Marques :  LABO-CHIMIE-FRANCE
Description:   It is a small fully self-contained micro-sprayer with a disposable gas pressure reservoir that applicates fluids with a perfect mist quality (fineness...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (291-1201)
Marques :  HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Description:   Pulvérisateur dépoussiérant, DRUCKLUFT 67 SUPER
UOM:  1 * 200 ml
Référence Produit: (ROTHP528.1)
Marques :  Roth Carl
Description:   Compressed, for removal of dust and dirt from sensitive parts or places.
UOM:  1 * 200 ml
Référence Produit: (291-1203)
Marques :  HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Description:   Pulvérisateur refroidissant
UOM:  1 * 200 ml
Référence Produit: (291-1246)
Marques :  HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Description:   Cleaner spray for electronic parts, 200 ml
UOM:  1 * 200 ml
Référence Produit: (291-1240)
Marques :  HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Description:   Prevents and eliminates electrostatic charges and their interference.
UOM:  1 * 200 ml
Référence Produit: (291-1204)
Marques :  HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Description:   Vaporisateur décolleur d'étiquettes, SOLVENT 50
UOM:  1 * 200 ml
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8