Imprimer
Votre recherche pour: Feuilles d'aluminium
Les feuilles d'aluminium sont indispensables pour les opérations de stockage au congélateur, de revêtement d'outils de laboratoire, d'autoclavage , d'incubation, d'isolation et de scellage d'échantillons. Les épaisseurs de feuille, mesurées en micron, se déclinent en plusieurs gammes allant de standard à extra résistant. Fabrication sur mesure disponible pour des applications particulières. Les feuilles antiperforation résistent aux températures extrêmes pour les opérations les plus exigeantes. Découpez une feuille selon la longueur désirée à l'aide du distributeur à découpe ou optez pour les carrés intercalaires pré-découpés.
Les feuilles d'aluminium sont indispensables pour les opérations de stockage au congélateur, de revêtement d'outils de laboratoire, d'autoclavage , d'incubation, d'isolation et de scellage d'échantillons. Les épaisseurs de feuille, mesurées en micron, se déclinent en plusieurs gammes allant de standard à extra résistant. Fabrication sur mesure disponible pour des applications particulières. Les feuilles antiperforation résistent aux températures extrêmes pour les opérations les plus exigeantes. Découpez une feuille selon la longueur désirée à l'aide du distributeur à découpe ou optez pour les carrés intercalaires pré-découpés.
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Aluminium pur, 99,0 - 99,5%.
Fournisseur: ALUJET
Description: En aluminium pur 99,0 - 99,5%, souple. Pour des applications d'emballage, de recouvrement ou d'isolation.
Fournisseur: Korff
Description: Aluminium pur, 99,0 à 99,5%, doux
Fournisseur: Korff
Description: Aluminium pur, 99,0 à 99,5%.
Fournisseur: Korff
Description: Aluminium pur, 99,0 à 99,5%, doux.
Fournisseur: Korff
Description: Feuille d'aluminium carrée.
Référence Produit: (KORF70237)
Fournisseur: Korff
Description: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
UOM: 1 * 1 ROU
Référence Produit: (293-4321)
Fournisseur: Korff
Description: En aluminium pur 99,0-99,5%
UOM: 1 * 200 Pce
Référence Produit: (GERB5712)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom