Imprimer
Votre recherche pour: Sachets d'échantillonnage
76  résultat(s)
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sachets à fermeture par pression en PE-BD, pour le stockage et le transport d'échantillons solides, de tubes, de pièces détachées et de documents; dis...
Fournisseur: VWR Collection
Description: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sacs en PE, transparents. Ces sachets d’échantillonnage stériles constituent un conteneur pliable, sécurisé et exempt d'agents de contamination garant...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sacs à maintien vertical sont destinés aux travaux nécessitant deux mains.
Fournisseur: VWR Collection
Description: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Fournisseur: VWR Collection
Description: La gamme de sachets imprimés bleus, avec fermeture à barrette de sécurité à 2 fils ronds, a été spécialement conçue pour l'industrie alimentaire....
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: This product is a quick and simple solution to collect microobiological samples in livestock housing, animal transportation vehicles, and their washin...
New Product promo
Référence Produit: (720-2827)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sachets en PE, transparent.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les MEDBAG VWR® sont des sachets étanches aux liquides, utilisés comme conditionnement secondaire externe et interne par les hôpitaux pour le transpor...
Référence Produit: (720-1985)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sacs jetables inviolables, en PE, avec double poche pour le transport d'échantillons biologiques hospitaliers en interne. Sacs double poche: deux comp...
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
Description: Blended, virgin polyethylene film with Write-On strip provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results ...
Fournisseur: Flexico
Description: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: A safe and convenient way to protect your sample during processing.
Fournisseur: RATIOLAB
Description: All-purpose PE bags with self-adhesive strip for clinical and laboratory use.
Fournisseur: NASCO FORT ATKINSON
Description: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results you can trust. HACCP...
Fournisseur: Flexico
Description: The adhesive flap bag allows you to package your products manually and quickly. The bag is available with resealable or permanent adhesive.
New Product
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom