Imprimer
Votre recherche pour: Sacs à déchets
66  résultat(s)
SearchResultCount:"66"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour l'élimination des déchets de laboratoire en toute sécurité, comme les pointes de pipette, les boîtes de Petri jetables, les tubes d'échantillons,...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sachets robustes conviennent à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage. En PP rouge, épaisseur: 75 µm, ave...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. PP, épaisseur: 5...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sachets robustes, résistants à la température, ce qui est idéal pour l'élimination des déchets dangereux qui doivent d'abord être autoclavés. Peuvent ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Fabriqués en PP durable, ils comportent le symbole universel de danger biologique en noir.
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. Livrés avec les ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les sacs de protection pour seau forment une barrière imperméable entre le désinfectant et le récipient.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. Une fermeture pa...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces sacs robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets non dangereux qui nécessitent un autoclavage.
En PP, 50 µm, transparent, f...
Fournisseur: VWR Collection
Description: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Parfaits pour le traitement des matériaux biologiques dangereux nécessitant un autoclavage avant la mise au rebut. Disponibles avec ou sans indicateur...
Référence Produit: (129-1575)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
UOM: 1 * 250 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Fournisseur: RATIOLAB
Description: Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware.
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Description: Pre-sterilised and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and...
New Product
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 66
no targeter for Bottom