Imprimer
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
129-1563EA 818 EUR
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
VWR®, Sacs pour déchets biologiques dangereux
Sachets Sacs à déchets
Ces sachets robustes conviennent parfaitement à l'élimination de déchets biologiques dangereux, nécessitant un autoclavage préalable. Livrés avec les cordons de fermeture.
En PE-HD, épaisseur: 100 µm, rouge, avec mention 'Biohazard'.
  • Autoclavables jusqu'à +121 °C
  • Grande résistance aux accrocs et aux chocs
  • Rouge fluorescent pour une identification aisée et mention 'Biohazard' très lisible avec signes d'avertissement correspondants