Votre recherche pour: Paniers en maille d'acier
VWR propose des paniers en maille d'acier de différentes dimensions. Les modèles en acier époxydique résistent à la corrosion et aux solvants; parfaits pour le transport et le trempage de la verrerie, dont les tubes à essai, dans des conditions extrêmes de laboratoire. La résilience de ces paniers autoclavables couvre une large plage de température. Les autres modèles proposés incluent des paniers suspendus pour bancs de travail et des paniers à roulettes pour le stockage au congélateur. Des produits déstinés au stockage, aux récipients, aux systèmes de stérilisation et armoires de rangement sont également disponibles.
26 résultat(s)