Imprimer
Béchers forme basse
Fournisseur: Kartell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Kartell
213-0192EA 3.7 EUR
213-0192 213-0196 213-0195 213-0194 213-0193 213-0200 213-0199 213-0198 213-0197
Béchers forme basse
Béchers
PP, hautement translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +121 °C (20 minutes max.), durée de vie optimale T°<100 °C
  • Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec et graduations moulées faciles à lire.
Certifications: ISO 7056