Imprimer
Poubelles
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
119-0408EA 17.5 EUR
HUARCON-50R HUARCON-60R HUARCON-30R
Poubelles
Polypropylène
Ces conteneurs comportent deux poignées latérales et une poignée sur le couvercle. Ils conviennent pour la collecte et le stockage d'objets tranchants, pointus ou coupants, et de déchets médicaux infectieux.
  • Résistance à la perforation
  • Joint adhésif thermofusible qui forme une barrière impénétrable
  • Base moulée selon la forme du couvercle pour une meilleure stabilité et un empilage aisé
Ces conteneurs comportent deux poignées latérales et une poignée sur le couvercle. Ils conviennent pour la collecte et le stockage d'objets tranchants, pointus ou coupants, et de déchets médicaux infectieux.
  • Résistance à la perforation
  • Joint adhésif thermofusible qui forme une barrière impénétrable
  • Base moulée selon la forme du couvercle pour une meilleure stabilité et un empilage aisé
Homologation UN et agrément ADR, conformité à la norme NF X 30 - 505
Certifications: Homologation UN et agrément ADR, conformité à la norme NF X 30 - 505