Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (29)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Papiers buvard
13  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/39/20236839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Pour le transfert des protéines et des acides nucléiques. Débit uniforme du tampon à travers le gel vers la membrane de transfert dans le sandwich de ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce papier très épais complète le sandwich de blotting. Sa texture lisse et régulière assure un contact continu entre le tampon de la chambre, de trans...
Référence Produit: (RPN6101M)
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Papier buvard de laboratoire de recherche pour une utilisation dans les électrophorèses sur gel dans toutes les applications de biologie moléculaire e...
UOM:  1 * 100 Pce
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Papier buvard, Feuilles, 90×105 mm
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   Papier buvard, Feuilles, 140×160 mm
Marques :  Thermo Scientific
Description:   These Western blotting filter papers are pre-cut cotton sheets for wet or semi-dry, passive or electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamid...
Marques :  GE Healthcare - Whatman
Description:   Papiers buvards à usage général fabriqués à partir de matières premières pures très absorbantes et utilisés comme supports de gel. Grâce à leur épaiss...
Marques :  GE Healthcare - Whatman
Description:   Ce papier épais (1,2 mm), très absorbant est recommandé pour les applications dans lesquelles un faible nombre de couches de papier buvard doit a...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant