Imprimer
Votre recherche pour: Nacelles de combustion
Afin d'observer les réactions de combustion entre l'oxygène et d'autres composants, les nacelles de combustions sont indispensables. Les nacelles en porcelaine émaillée sont poreuses par nature, ce qui permet une séparation des molécules d'eau lors de la réaction de combustion. La porcelaine permet également des applications impliquant de l'hydrogène ou des métaux réfractaires. Les nacelles en verre ont la propriété de pouvoir soutenir des processus exothermiques prolongés tout en préservant les échantillons. Certains modèles peuvent intégrer des poignées perforées.
Afin d'observer les réactions de combustion entre l'oxygène et d'autres composants, les nacelles de combustions sont indispensables. Les nacelles en porcelaine émaillée sont poreuses par nature, ce qui permet une séparation des molécules d'eau lors de la réaction de combustion. La porcelaine permet également des applications impliquant de l'hydrogène ou des métaux réfractaires. Les nacelles en verre ont la propriété de pouvoir soutenir des processus exothermiques prolongés tout en préservant les échantillons. Certains modèles peuvent intégrer des poignées perforées.
17  résultat(s)
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Porcelaine, émaillée, fabriquée conformément à la norme DIN 12904.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Porcelaine
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Combustion boats, glassy carbon.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Référence Produit: (41215.KU)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Combustion boats, Molybdenum.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Boats, Tungsten, rectangular.
Référence Produit: (33187.KF)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL24.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Description: Combustion boats, quartz, glazed, with or without handle.
Référence Produit: (41216.KS)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Combustion boats, Platinum.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: Capsules en porcelaine, intérieur et extérieur émaillés, excepté le fond
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: Alsint 99,7 (99,7 Al₂O₃).
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: Alsint 99,7.
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: Alsint 99,7.
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: En porcelaine.
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Description: En porcelaine émaillée.
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom