Votre recherche pour: Nacelles de pesée
Les capsules de pesée sont parfaites pour les applications de pesée, d'évaporation, de distribution et de stockage. Elles sont compatibles avec les balances et sécheurs ce qui permet des mesures précises. Plusieurs modèles sont disponibles: circulaire à fond plat, hexagonale et en forme de losange. Les bords évasés confèrent une solidité accrue aux modèle en aluminium. Les modèles en matériaux durables ont les bords lisses pour une perte minimale lors de la distribution. Les capsules de pesée équipées d'un entonnoir en verre intègrent un bec verseur afin d'éviter les débordements.
46 résultat(s)