Imprimer
Votre recherche pour: Flacons à centrifuger
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En copolymère de PP, avec bouchon à visser en PP blanc et joint en silicone.
Fournisseur: SORVALL
Description: These Fiberlite™ bottle systems combine a Nalgene bottle body with a newly designed Fiberlite cap closure.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Avec bouchon à vis.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: A fond conique et bord droit, gradués.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Super-speed centrifuge bottles are designed to boost productivity and pellet recovery in super speed large volume gross separation applications.
Fournisseur: SORVALL
Description: Oval bottle with closure, non-sterile, Capacité: 2000 ml, PPCO
Référence Produit: (525-2471)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC, à fond rond, autoclavables avec capuchon à vis en PP
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC ou PPCO, à col large, avec bouchon à visser en PP avec joint en silicone, autoclavables
promo
Fournisseur: Corning
Description: PP, translucent or PC, clear.
Référence Produit: (HERA75003870)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Capacité: 2000 ml
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (215-0224)
Fournisseur: SEMADENI
Description: PPCO, translucent with PE screw cap.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom