Imprimer
Flacons compte-gouttes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
216-4432EA 57 EUR
216-4432 NALGDS2420-0250
Flacons compte-gouttes, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
En PPCO avec bouchon compte-gouttes et capuchon en PP bleu.
  • Autoclavables même une fois remplis (avec le bouchon compte-gouttes ouvert)
  • Antifuites
  • Bouchon compte-gouttes fabriqué en une seule pièce avec capuchon attaché
Parfaitement adaptés aux solutions stériles.