Imprimer
Votre recherche pour: Flacons-laveurs
27  résultat(s)
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Barboteurs selon Drechsel, sans disque filtrant, Verre borosilicaté DURAN®, Capacité: 250 ml
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En verre Duran®, transparents, avec bouchons à vis en PBT.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Borosilicat glass 3.3.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: They are made of borosilicate glass 3.3 and the versatile and recyclable material offers good properties for the most diverse fields.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PBT screw caps.
Fournisseur: ROBU GLASFILTER
Description: Borosilicate glass.
Référence Produit: (201-9100)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: DURAN®, verre borosilicaté 3.3.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Référence Produit: (201-0381)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SCOT257030109)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Référence Produit: (SCOT257040101)
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Borosilicate glass 3.3.
Fournisseur: Bohlender
Description: Colonne de l'épurateur de gaz, PTFE, Capacité: 1000 ml, Hauteur: 700 mm, Ø ext.: 54 mm, BOLA
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom