Imprimer
Tubes plongeurs pour flacons-laveurs, modèle Drechsel, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-0776EA 71.1 EUR
201-0776 201-0774 201-0775
Tubes plongeurs pour flacons-laveurs, modèle Drechsel, Quickfit®
Capuchons Bouchons pour flacons
PYREX®, verre borosilicaté, sans disque filtrant en verre
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Avec connecteurs à filetages de vis en plastique amovibles pour un ajustement facile du tuyau flexible.
Certifications: BS 2461
Informations de commande: bouteille en PVC à commander séparément.