Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Flacons d'hybridation
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/13/20236913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  THERMO HYBAID
Description:   Grands flacons d'hybridation, 300×35 mm, Type: Hybaid
Marques :  DWK Life Sciences
Description:   Hybridisation bottles, standard, PBT caps with PTFE/silicone liners, Type: Wheaton, Verre borosilicaté, Ø×L: 35×150 mm
Référence Produit: (WITG2.446.115)
Marques :  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description:   Hybridisation bottle, GL45 screw cap with silicone sealing, Type: Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus, Verre borosilicaté 3.3, Ø×L: 38×150 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Cole-Parmer
Description:   Tubes d'hybridation, petite taille, avec bouchons à vis, pour HB-1D, Type: Techne, Verre borosilicaté 3.3, Ø×L: 44×200 mm
Marques :  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Description:   Hybridisation bottles, small, Type: UVP, Verre borosilicaté 3.3, Ø×L: 35×150 mm
Marques :  STUART SCIENTIFIC
Description:   Hybridisation bottles, Type: Stuart, Verre borosilicaté PYREX®, Ø×L: 40×260 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6  de 6
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS