Imprimer
Votre recherche pour: Bonbonnes
77  résultat(s)
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PE-BD, PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets. Pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux. Les bonbonnes rondes...
Fournisseur: VWR Collection
Description: LDPE/HDPE or PP, translucent with purple screw caps. Use for storing and dispensing solutions and media. Round carboys feature an integrated shoulder ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces bonbonnes sont utiles pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Carboys, made of PP, with sanitary flange (41 mm) features welded-in closure for use as a dispensing port.
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, opaque.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Idéales pour les applications de biotransformation. Comportent un bord sanitaire (76 mm) acceptant les raccords TC standards.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets.
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PE-HD.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bonbonne, VWR®, à col large, rondes, avec bouchon à vis, PP, Capacité: 10 L, Ø int. col: 83 mm, Filetage: 100 mm
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bonbonnes, VWR®, col étroit, rondes, à paroi épaisse, PP, Capacité: 10 L, Ø int. col: 65 mm, Filetage: 83 mm
promo
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Made of LDPE, translucent.
Fournisseur: Kautex
Description: Carboy, col étroit, avec bouchon à vis et raccord de robinet, PE-HD, Capacité: 10 l, Hauteur: 427 mm, Ø ext.: 206 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PE-HD translucide ou PP translucide, avec bouchon à visser en PP.
promo
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Made of PP, translucent.
Référence Produit: (216-4405)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PVC, transparentes.
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: Transport jug made of stainless steel 18/10, with spout, handle and lid.
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom