Imprimer
Bidons de forme plate avec robinet de vidange, Lowboys™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
216-8671EA 146 EUR
216-8671 216-8672
Bidons de forme plate avec robinet de vidange, Lowboys™, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-HD translucide avec bouchon à visser et robinet en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de -100 à +120 °C
  • Empilables, hauteur d'empilage max.: 3 récipients
Ces bidons de forme plate s'intègrent aisément dans les étagères étroites ou les réfrigérateurs. Parfaitement adaptés au stockage et à la distribution de réactifs, de solutions de titration et d'eau distillée. Avec poignée moulée pratique pour un transport aisé et sûr.