Imprimer
Jerricans à col étroit, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
216-4403EA 430 EUR
216-4403 216-4404
Jerricans à col étroit, Nalgene®
Flacons Jerricans
En HDPE translucide, capuchon à vis en PP
Adaptés au stockage de réactifs. Le jerricane 216-4404 comporte deux ouvertures: une ouverture de versement avec bouchon à vis solidaire (53 mm) et une autre avec bouchon (38 mm) située derrière la poignée de transport. Pour une utilisation comme réservoirs dans des systèmes automatiques tels que l'analyseur d'ADN PRISM® 3700.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de -100 à +120 °C
  • Fabrication solide et robuste, conforme à la norme de la FDA 21CFR 17721520 et USP classe VI