Imprimer
Jerricans à col étroit sans bouchon à vis
Fournisseur: KAUTEX TEXTRON
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 1 Non : 0 
Aéronautique / Approvisionneur / Villeurbanne
Oui, je le conseille
Bonne résistance chimique Avec les bouchons adaptés aucun soucis d'étanchéité
216-4310EA 50.7 EUR
216-4310 216-5302 216-5545 216-5352 216-5551 216-1389 216-0415 216-4315 216-1390 216-5306 216-5548 216-5549
Jerricans à col étroit sans bouchon à vis
Flacons Jerricans
En PE-HD translucide ou bleu.
  • Bonne résistance chimique
  • En option, une vaste gamme de bouchons à vis PE-HD avec bague d'inviolabilité
Ces jerricans universels pour l'industrie sont particulièrement adaptés au stockage et au transport. Jerricans 3, 5, 10 et jusqu'à 30 litres homologués ONU.