Imprimer
Jerricans, wide neck, for the most demanding requirements, NALGENE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
216-4402EA 147 EUR
216-4402
Jerricans, wide neck, for the most demanding requirements, NALGENE
Flacons Jerricans
En HDPE translucide avec bouchon en PP blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de -100 à +120 °C
  • Stables, robustes et compactes
Stabilité accrue grâce à la grande surface de la base et au centre de gravité bas. L'ouverture très large (Ø 120 mm) permet un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés.  La poignée intégrée et le creux dans le fond du jerrican assurent un remplissage et une vidange plus aisés et plus précise. Parfaitement adaptés au stockage de poudres et autres substances solides. Graduation indélébile en gallons et en litres.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de -100 à +120 °C
  • Stables, robustes et compactes