Imprimer
Rollers pour culture cellulaire, CELLMASTER®
Fournisseur: Greiner bio-one
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CELLMASTER®
392-0066EA 792 EUR
392-0066 GREI680068_24 392-0070 392-0460 GREI681075_24
Rollers pour culture cellulaire, CELLMASTER®
Flacons Flacons Roller
En PS avec bouchons à vis standard (HDPE) ou filtrants à membrane hydrophobe (PET/PTFE), avec surface traitée pour la culture cellulaire, stérile
Disponibles avec une forme allongée ou courte et une surface lisse ou nervurée. La surface nervurée augmente la surface de culture du roller sans en changer les dimensions extérieures. Les rollers de forme courte à surface nervurée présentent une surface de culture 2 à 2,5 fois supérieure. Les formes longues à surface nervurée présentent une surface de culture 5 fois supérieure par rapport à la forme lisse. Tous les rollers sont certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Adhésion cellulaire améliorée grâce au traitement physique de surface
  • Stabilité et clarté optique élevées
  • Filetage pour une ouverture rapide
  • Les bouchons à vis possèdent de plus grandes molettes pour une meilleure prise et une ouverture/fermeture plus aisée
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque roller
Disponibles avec une forme allongée ou courte et une surface lisse ou nervurée. La surface nervurée augmente la surface de culture du roller sans en changer les dimensions extérieures. Les rollers de forme courte à surface nervurée présentent une surface de culture 2 à 2,5 fois supérieure. Les formes longues à surface nervurée présentent une surface de culture 5 fois supérieure par rapport à la forme lisse. Tous les rollers sont certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Adhésion cellulaire améliorée grâce au traitement physique de surface
  • Stabilité et clarté optique élevées
  • Filetage pour une ouverture rapide
  • Les bouchons à vis possèdent de plus grandes molettes pour une meilleure prise et une ouverture/fermeture plus aisée
  • Numéro de lot et date de péremption sur chaque roller
ØxH: forme courte 122x271 mm; forme allongée 122x500 mm
ØxH: forme courte 122x271 mm; forme allongée 122x500 mm
Certifications: Certification USP classe VI
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904