Imprimer
Pissettes de sécurité, col large, ventilées, imprimées, Unitary™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Nalgene®
215-8232EA 60.9 EUR
215-8232 215-8221 215-8235 215-8245 215-8234 215-8231
Pissettes de sécurité, col large, ventilées, imprimées, Unitary™, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide avec bouchons à vis en PP, sauf hypochlorite de sodium (en PE-HD).
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Système de ventilation pour maintenir dans le flacon les liquides volatils et dangereux
  • Étiquette de contenu avec nom du produit chimique, formule ICS et numéro CAS
  • Symboles conformes GHS
Avec symboles de danger et descriptions des dangers tels que requis par le décret sur les substances dangereuses. Pour permettre une identification aisée des risques et des produits chimiques et empêcher la contamination croisée, chaque pissette comporte une barre de la même couleur que son bouchon coloré. La conception sans tube de sortie et avec tube vaporisateur intégré latéralement empêche la contamination lors du remplissage. Le contenu peut être déchargé en appuyant sans avoir à pencher ou secouer le flacon. Bouchons avec codes couleur et col large pour un remplissage facile.