Imprimer
Flacons de Woulff, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
189-1104EA 436 EUR
189-1104 189-1103 189-1102 189-1101
Flacons de Woulff, DURAN®
Flacons Flacons de Woulff
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec 3 cols à rodage standard. Résistants au vide.
Certifications: DIN 12480