Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (29)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Boîtes de congélation
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/72/18945072.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   En PC. Couvercle et portoir pour cryotubes en PE-HD. Insert en mousse
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Mini-refroidisseur de paillasse –20 °C en PC. Gel isolant non toxique
Le mini refroidisseur de paillasse –20 °C peut conserver 1...
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Boîte en PC avec couvercle en PEHD bleu, porte-tubes en PEHD blanc et insert en mousse
Marques :  Thermo Scientific
Description:   Refroidisseurs pour paillasse –20 °C
PC, bleu
Section inférieure remplie d'un gel non toxique, avec poignée.
471-0000/471-0001&nbs...
Référence Produit: (479-5160)
Marques :  Thermo Scientific
Description:   PC, solution isolante non-toxique
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Corning Life Science
Description:   CoolCell® alcohol-free cell freezing containers ensure standardized controlled-rate -1 °C/minute cell freezing in a -80 °C freezer, without alcohol or...
Marques :  EPPENDORF
Description:   Système de manipulation pour la configuration, la protection, le transport et le stockage des échantillons sensibles. Conservez vos échantillons en to...
Marques :  Corning Life Science
Description:   Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 37
  1  2  3  4  5  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS