Votre recherche pour: Boîtes pour cryotubes
VWR propose des boîtes pour cryotubes de différentes dimensions, adaptées aux congélateurs mécaniques et aux opérations impliquant de l'azote liquide. Plusieurs types de fabrique sont proposées: plastique polypropylène, PC, carton laminé et fibres hydrofuges. Ces boîtes sont destinées au stockage et à la congélation des microtubes, tubes cryogéniques et des tubes à centrifuger. Les cryotours de rangement offrent des possibilités de stockage vertical. Les modèles conçus pour le stockage des échantillons photosensibles sont uniquement disponibles en noir. Gérez vos échantillons à l'aide des grilles amovibles ou du système de grille alphanumérique. Vente à l'unité, en lots ou par carton.
94 résultat(s)