Imprimer
VWR®, Casier pour boîtes de lames
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
631-0742EA 525 EUR
631-0742
VWR®, Casier pour boîtes de lames
Boîtes pour lames
Ce casier de rangement transparent facilite l'organisation des échantillons.
  • Le matériau acrylique transparent permet de voir les étiquettes sur les boîtes de lames de microscopie
  • Utilisation à l'horizontale ou à la verticale
  • Système d'encodage par couleurs pour identifier les échantillons
Les pieds antidérapants assurent une meilleure stabilité sur la paillasse; des trous pré-percés dans la partie supérieure permettent un montage sous le plan de travail, ou sous un élément mural.