Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes pour tubes
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (211-0370)
Fournisseur: VWR Collection
Description: PP, avec couvercle transparent.
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Cover and base made of polystyrene.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Cover is made of PS and base made of high impact PS.
Fournisseur: GLW
Description: Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Référence Produit: (HEATHS120018)
Fournisseur: HEATHROW
Description: Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. The opening ...
UOM: 1 * 40 Pce
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Box in bright colours made of PP for cell culture tubes of 15 or 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as well as...
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom