Imprimer
VWR®, Goupillons pour flacons laveurs et éprouvettes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0223EA 25.7 EUR
17252-120 149-0223 149-0202 149-0224
VWR®, Goupillons pour flacons laveurs et éprouvettes
Brosses
Ces goupillons sont spécialement conçus pour nettoyer flacons laveurs, éprouvettes et grands tubes à essai.
  • Extrêmité recourbée, pour réduire le risque de rayure et améliorer l'efficacité du nettoyage
  • Manche en fil torsadé, pour une bonne prise
  • Œillet de suspension