Imprimer
VWR®, Goupillons pour tubes à essais
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0218EA 25.8 EUR
149-0218 17145-005 149-0208 149-0219 149-0220 149-0213 149-0221 149-0214
VWR®, Goupillons pour tubes à essais
Brosses
Poils naturels ou blancs. Pour nettoyer les tubes à essais, ainsi qu'un large éventail d'ustensiles de laboratoire.
  • Une ou deux extrêmités recourbées, pour réduire les risques de rayure et améliorer l'efficacité du nettoyage
  • Manche en fil torsadé, pour une bonne prise
  • Œillet de suspension