Imprimer
VWR®, Goupillon pour burettes
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0215EA 41.5 EUR
149-0215
VWR®, Goupillon pour burettes
Brosses
Brosses en poils naturels blancs, avec manche en fil torsadé. Pour le nettoyage des burettes, des pipettes et des longs tubes.
  • Manche long et fexible
  • Extrêmité de brosse en éventail pour éviter de rayer la verrerie
  • Œillet de suspension