Imprimer
VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles, with Flexible Handle
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0108EA 82.1 EUR
149-0108 149-0109 149-0110 VWRU17145-041 VWRU17145-063 VWRU17145-020
VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles, with Flexible Handle
Brosses
Brosses en poils naturels blancs, avec un manche en plastique souple. Pour nettoyer les flacons Erlenmeyer, les ballons à fond rond et plat, les ballons Kjeldahl, les ballons piriformes, et les ballons à réaction ou jaugés.
  • Le manche courbé s'insère aisément dans le col des flacons et des ballons
  • La tête de la brosse, flexible et souple, s'adapte à la forme du récipient à nettoyer
  • Œillet de suspension