Imprimer
VWR®, Brosses de nettoyage pour petits récipients
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
149-0203EA 25.8 EUR
17145-049 149-0203
VWR®, Brosses de nettoyage pour petits récipients
Brosses
Brosses à poils de nylon blanc, avec manche en fil torsadé. Ces brosses sont spécialement conçues pour nettoyer les petits tubes, les petits tuyaux, ainsi qu'un large éventail de petits récipients.
  • Extrémité arrondie pour un nettoyage délicat, tout en étant minutieux
  • Manche en fil torsadé qui tient bien en main
  • Œillet de suspension