Imprimer
VWR®, Goupillon pour ballons
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0105EA 36.3 EUR
149-0105
VWR®, Goupillon pour ballons
Brosses
Brosse avec poils en nylon noir, manche en bois. Ce goupillon est conçu spécialement pour nettoyer ballons et bonbonnes.
  • Partie brosse pivotante, pour nettoyer aisément le fond et les recoins
  • Pour nettoyer les ballons et les bonbonnes
  • Manche en bois avec œillet de suspension