Imprimer
VWR®, Goupillons pour flacons
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
149-0207EA 20.5 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Goupillons pour flacons
Brosses
Brosses en poils naturels noirs. manche en fil torsadé. La conception particulière permet un nettoyage minutieux et approfondi des flacons.
  • Les brosses se plient et se redéploient une fois qu'elles ont passé le col du flacon
  • Double extrêmité recourbée, pour réduire le risque de rayure et améliorer l'efficacité du nettoyage
  • Œillet de suspension