Imprimer
Seaux ronds, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-0093EA 106 EUR
216-0093
Seaux ronds, Nalgene®
Godets
En PE-HD blanc avec bec verseur.
  • Résistants et durables
  • Gradués en litres et en pintes
  • Équipés d'une anse en fil torsadé
Pour le transfert et le transport de solutions et de poudres de laboratoire.