Imprimer
Seaux à glace carrés
Fournisseur: Bel-Art
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-6930EA 270 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
Seaux à glace carrés
Polymère coloré
  • Plage de température : –196 et +93 °C
  • Résistance aux produits chimiques, imperméable à l'humidité et aux odeurs, incassable dans des conditions normales
  • Durable, empilable, léger
Idéal pour la conservation et le transport d'échantillons thermosensibles dans de la glace, des mélanges à base d'alcool, des bains-marie, etc.