Imprimer
Votre recherche pour: Câbles
VWR vous propose sa gamme de câbles électriques destinés au raccordement de vos équipements tels les capteurs, moniteurs et autres instruments nécessitant un branchement sécurisé. Ces câbles de terre offrent une rallonge électrique incomparable et sont fabriqués en matériaux isolants de même qu'extrêmement résistants. La gamme comprend des modules de remplacement qui sont offerts en complément à l'achat d'autres produits ainsi que des modules standards indépendants conçus pour améliorer les performances de vos systèmes électriques.
VWR vous propose sa gamme de câbles électriques destinés au raccordement de vos équipements tels les capteurs, moniteurs et autres instruments nécessitant un branchement sécurisé. Ces câbles de terre offrent une rallonge électrique incomparable et sont fabriqués en matériaux isolants de même qu'extrêmement résistants. La gamme comprend des modules de remplacement qui sont offerts en complément à l'achat d'autres produits ainsi que des modules standards indépendants conçus pour améliorer les performances de vos systèmes électriques.
45  résultat(s)
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Câble, Câble connecteur DIN, coaxial, Coax54, Longueur: 1 m
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Référence Produit: (MFLX22050-60)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Référence Produit: (MFLX22050-58)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MFLX77095-02)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Référence Produit: (700-0853)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les câbles de remplacement conviennent à tous les systèmes d’électrophorèse PerfectBlue™ et aux systèmes de buvardage et sont compatibles avec la majo...
UOM: 1 * 1 PAIRE
Référence Produit: (444-2853)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Câble, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MFLX22050-54)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: WTW
Description: Câble, AS/IDS-3, câble de connexion pour capteurs IDS avec raccord de connexion étanche, longueur 3 m, Longueur: 3 m
Fournisseur: Brady
Description: Câble, Nylon cable ties, width 3,6 mm, Longueur: 14 cm
Fournisseur: Bohlender
Description: Des câbles relient les bouchons de déchets équipés d'un contrôle électronique du niveau de remplissage ou de capteurs à un écran b.safe pour contrôler...
Fournisseur: Bohlender
Description: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom