Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
calculatrices
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
Acheter une de nos calculatrices numériques solaires ou à pile peut s'avérer nécessaires dans les environnements où la précision est de mise. Des calculatrices de bureau et des formats de poche proposent
une technologie simple et des écrans faciles à lire. Grâce au design solide et la durabilité inégalée de nos calculatrices, l'arithmétique mais aussi les pourcentages, conversions ou les équations statistiques sont désormais possibles.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Trier par:
Référence Produit: (818-0062)
Marques :  VWR Collection
Description:   Format de poche. Assure 99% des calculs de routine et autres opérations. Fournit des résultats immédiats pour les applications comme les conversions, ...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (818-0061)
Marques :  VWR Collection
Description:   Grande calculatrice de poche à énergie solaire, économique.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (818-0066)
Marques :  VWR Collection
Description:   Boîtier résistant en plastique ABS.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   La calculatrice offre des réponses précises et rapides et 126 types de conversions métriques. Il vous suffit de saisir un chiffre et d'appuyer sur une...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (818-0067)
Marques :  VWR Collection
Description:   Ce convertisseur métrique apporte des réponses rapides et précises pour 126 types de conversions métriques. Il suffit de saisir un chiffre et d'a...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5  de 5