Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "pieds-a-coulisse"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   En acier inoxydable. La durée de vie des piles est d'environ 10 000 heures.
Référence Produit: (238-2100)
Marques :  BOCHEM
Description:   Acier spécial, inoxydable, durci. DIN 862.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (819-0014)
Marques :  BOCHEM
Description:   Affichage LCD 5 chiffres.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAH134170000)
Marques :  Bel-Art
Description:   Mesures prises au moyen d'un bouton-poussoir permettant de choisir entre le système métrique et impérial, et fonction de remise à zéro automatique pou...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAH134160001)
Marques :  Bel-Art
Description:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (BELAH134150000)
Marques :  Bel-Art
Description:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  MOINEAU
Description:   Digital calipers with crossed steps.
Référence Produit: (MOIN1452MI)
Marques :  MOINEAU
Description:   Digital caliper with clamping screw.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8