Imprimer
Pied à coulisse numérique
Fournisseur: Bochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
819-0014EA 209 EUR
819-0014
Pied à coulisse numérique
Pieds à coulisse
Affichage LCD 5 chiffres.
  • Précision ±0,03 mm
  • Affichage 0,01 mm
  • Commutation mm/inch
Informations de commande: 3V CR2032 lithium battery not included.