Imprimer
Votre recherche pour: Portoirs
38  résultat(s)
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
Référence Produit: (1.02547.0005)
Fournisseur: Merck
Description: Conteneur de sécurité pour flacons, Pour: Flacons en verre de 1 et 2,5 l avec filetage S40
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Caoutchouc, coloré.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneur robuste pour le transport d'échantillons biologiques prélevés au domicile du patient.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: HDPE.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conteneur de sécurité pour flacons, VWR®
Référence Produit: (215-3582)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces flacons en verre sont conçus pour contenir des liquides. Quand ils se cassent, les liquides dangereux peuvent se mélanger au verre brisé. Le porte...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WILMWG-6192)
Fournisseur: SP Industries
Description: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Référence Produit: (215-7991)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Porte-flacon de sécurité, Nalgene®, PC, Pour: 8 flacons de 500  ml
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NALG6565-0001)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PE-HD, bleu.
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Description: Stainless steel or steel, coated.
promo
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Ces portoirs pour flacons permettent le transport et le stockage sûrs d'équipements, tels que des flacons et des conteneurs. Ils comprennent une clois...
Référence Produit: (139-3120)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: PE-HD. Inserts en mousse.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom