Votre recherche pour: Boîtes de transport pour tubes à essais
Grâce à nos boites de transport pour tubes à essai, gardez toujours un oeil sur votre contenu, évitez de renverser et maintenez votre espace de travail propre. Ces boîtes fermées assurent une sécurité maximale aux techniciens de laboratoire lors du transport d'échantillons dangereux. La modularité des boîtes leur permet de contenir des tubes à essai de toutes dimensions. Les poignées ergonomiques rendent le transport d'un site à l'autre aisé. Autoclavables et incassables, les boîtes de transport peuvent être stérilisées après chaque utilisation.
2 résultat(s)