Imprimer
Votre recherche pour: Grattoirs de cellules
11  résultat(s)
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Récolteurs de cellules manuels à lame plate, en PE de haute qualité. Conçus pour récolter des cellules en flacons ou récipients.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conçus pour faciliter et optimiser le prélèvement de cellules avec différentes positions de lames: Grattoir utilisable en flacons ou récolteurs pour l...
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Grattoirs de cellules pour le prélèvement délicat de cellules adhérentes sur des surfaces de culture. Chaque grattoir est doté d'une lame articulée à ...
Fournisseur: Corning
Description: Poignée en PS, lame en TPE (élastomère thermoplastique). Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance de nombreux supports...
Référence Produit: (231-2475)
Fournisseur: DELTALAB
Description: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Grattoirs de récupération de cellules disponibles en deux longueurs avec lame réglable pour une souplesse d'application optimale. Apyrogènes.
Fournisseur: Corning
Description: Utilisables pour la récolte manuelle de cellules, les grattoirs sont conçus pour des flacons et les récolteurs de cellules pour la collecte de cellule...
Fournisseur: DELTALAB
Description: Spatules gynécologiques d'Ayre en PP à bords arrondis. Stérilisation par oxyde d'éthylène. Contient des instructions d'utilisation.
Référence Produit: (22003.)
Fournisseur: Biotium
Description: En PE, à usage unique, stérile. Mini grattoirs pour la récolte de cellules ou lysats cellulaires en microplaques à puits.
UOM: 1 * 200 Pce
Référence Produit: (WITG8.486.200)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Coudé, poignée en verre revêtue de plastique, lame mobile de PTFE. Grattoir pour le retrait de cellules en flacons et plaques. Longueur: 50 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BELLCO GLASS INC.
Description: Support pour lame en acier inoxydable monté sur un manche en acier inoxydable recouvert de plastique.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom