Imprimer
Votre recherche pour: Pinces
302  résultat(s)
SearchResultCount:"302"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour l'assemblage de tiges de Ø 8, 12, 13, 16 et 21 mm.
Référence Produit: (241-0029)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En acier inoxydable.
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PTFE, avec ressort interne en acier. Très stables, sûres et résistantes, manipulation simple.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Install easily over existing tubing lines or assemblies.
Certificats. promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Pince pour Erlenmeyer, acier inoxydable, VWR®, Acier inoxydable, Pour: Flacons de 500 ml
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: An easy solution to secure and route multiple tubing lines.
Référence Produit: (MFLX96881-20)
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Assure the effectiveness of your steam-in-place (SIP) processes.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Easy visual identification of critical joints for review in your process.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Maintain sanitary conditions in your processes.
Référence Produit: (444-0916)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The multi purpose clamp is designed to securely hold every type of laboratory glassware and apparatus.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (444-0917)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bossheads fabriquées à partir de différents matériaux pour une utilisation universelle.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Acier inoxydable ou zinc nickelé. Ces pinces maintiennent fermement chaque type de verrerie et d’appareils.
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Won't rust, corrode, or distort.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 302
no targeter for Bottom